Kluczowe dokumenty
SAB5201659
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Task1 Potassium Channel - Percp antibody produced in mouse
clone S374-48, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-K2p3.1, Anti-KCNK3, Anti-Potassium channel subfamily K member 3, Anti-cTBAK 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S374-48, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Fusion protein amino acids 251-411 (cytoplasmic C-terminus) of rat Acid-sensitive potassium channel protein TASK or TASK1. Mouse: 96% identity (156/161 amino acids identical). Human: 76% identity (163/161 amino acids identical). <30% identity with TASK3.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1