Kluczowe dokumenty
SAB5201144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lar/Ptprf - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S165-38, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti- LARFN5C, Anti- LCA homolog, Anti-FLJ43335, Anti-LAR, Anti-PTPRF protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 594 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S165-38, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRF(5792)
Immunogen
Fusion protein amino acids 1315-1607 (cytoplasmic C-terminus) of human LAR. 97% identical in both rat and mouse. >80% identity with PTPRD and PTPRS. >50% identity with PTPRM and PTPRK.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1