SAB5200665
Monoklonalny anty-Dicer- biotyna
clone S167-7, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-KIAA0928, Rybonukleaza specyficzna dla podwójnego pasma
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S167-7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 215 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Dicer1(192119)
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5200665-100UG | 4061832144146 |