Kluczowe dokumenty
SAB5200602
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Git1 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S39B-8, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-ARF GAP GIT1, Anti-CAT1, Anti-GRK-interacting protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
Atto 488 conjugate
application:
ICC
IP
WB
klon:
S39B-8, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
citations:
metody:
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S39B-8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 90 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Git1(83709)
Immunogen
Fusion protein amino acids 375-770 (C-terminus) of rat GIT1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)