SAB5200385
Monoclonal Anti-Snat1 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S104-32, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti- NAT2, Anti-ATA1, Anti-S38A1, Anti-SLC38A1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 390 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S104-32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Slc38a1(170567)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)