Kluczowe dokumenty
SAB5200276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vglut2 antibody produced in mouse
clone S29-29, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-DNPI,, Anti-Differentiation associated BNPI, Anti-SLC17A6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
WB
klon:
S29-29, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human, mouse, rat
citations:
8
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S29-29, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Detects ~60kDa.
Immunogen
Fusion protein amino acids 501-582 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGlut2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kui Chen et al.
Cell death & disease, 11(7), 606-606 (2020-08-01)
Maf1, a general transcriptional regulator and mTOR downstream effector, is highly expressed in the hippocampus and cortex, but the function of Maf1 in neurons is not well elucidated. Here, we first demonstrate that Maf1 plays a central role in the
Esteban A Moya et al.
The Journal of physiology, 598(10), 2021-2034 (2020-02-07)
We hypothesized that hypoxia inducible factor 1α (HIF-1α) in CNS respiratory centres is necessary for ventilatory acclimatization to hypoxia (VAH); VAH is a time-dependent increase in baseline ventilation and the hypoxic ventilatory response (HVR) occurring over days to weeks of
Aurélie Flaive et al.
Journal of neurophysiology, 123(6), 2326-2342 (2020-05-14)
Serotoninergic (5-HT) neurons are powerful modulators of spinal locomotor circuits. Most studies on 5-HT modulation focused on the effect of exogenous 5-HT and these studies provided key information about the cellular mechanisms involved. Less is known about the effects of