Kluczowe dokumenty
SAB5200102
Sigma-Aldrich
Anti-SLC9A3 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NHE3, Anti-Slc9a3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 84 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Solute carrier family 9 member A3 (SLC9A3) jest również znany jako Na+/H+ exchanger 3 (NHE3) i ulega ekspresji w nabłonku szczoteczkowym. Identyfikator genu tego białka to 24784.
Specyficzność
Wykrywa ~84 kDa.
Immunogen
AA809 do 831 sekwencji szczurów
Działania biochem./fizjol.
Solute carrier family 9 member A3 (SLC9A3) jest wymiennikiem, który bierze udział w reabsorpcji wody i chlorku sodu w kanaliku proksymalnym nerek. Wymienia on jeden Na+ (ze światła) z jednym H+ (z cytozolu).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Srinivas Rengarajan et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 306(9), F1059-F1068 (2014-03-07)
Dietary potassium loading results in rapid kaliuresis, natriuresis, and diuresis associated with reduced phosphorylation (p) of the distal tubule Na(+)-Cl(-) cotransporter (NCC). Decreased NCC-p inhibits NCC-mediated Na(+) reabsorption and shifts Na(+) downstream for reabsorption by epithelial Na(+) channels (ENaC), which
Jens Christian Brasen et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(11), F1249-F1262 (2014-10-10)
The proximal tubule Na(+)/H(+) exchanger 3 (NHE3), located in the apical dense microvilli (brush border), plays a major role in the reabsorption of NaCl and water in the renal proximal tubule. In response to a rise in blood pressure NHE3