SAB5200073
Monoclonal Anti-KCNIP3 antibody produced in mouse
clone S66-38, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Csen, Anti-Dream, Anti-KChlP3 K+ channel, S66-38, Anti-Kcnip3, Anti-rKChIP3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S66-38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 34 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Kcnip3(65199)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)