Kluczowe dokumenty
SAB5200008
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Acetylated Lysine antibody produced in mouse
clone 7F8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Acetyl Lysine, Anti-Acetylated Lysine, Anti-Lysine
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
avian, bovine
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys)
Specyficzność
Wykrywa białka zawierające acetylowane reszty lizyny w testach ELISA i WB. Nie wykrywa nieacetylowanych reszt lizyny.
Immunogen
Acetylowany KLH
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)