Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4702139
Monoklonalny anty-CD1a PE wytwarzany u myszy
new
Synonim(y):
FCB6, HTA1, Leu-6, T6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SK9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD1A(909)
Opis ogólny
CD1a, wraz z CD1b i c, należy do grupy 1 glikoprotein CD1. Białka te służą jako cząsteczki prezentujące antygen dla podzbioru limfocytów T, które reagują na specyficzne lipidy i glikolipidy znajdujące się w ścianach komórkowych patogenów bakteryjnych lub antygenach autoglikolipidowych, takich jak gangliozydy, a także odgrywają rolę w odporności przeciwwirusowej. W przeciwieństwie do CD1b, CD1a jest wykluczony z późnych przedziałów endosomalnych i zamiast tego porusza się niezależnie w szlaku recyklingu wczesnego układu endocytarnego, a prezentacja antygenu CD1a jest niezależna od zakwaszenia pęcherzyków.
Specyficzność
Mysie przeciwciało monoklonalne SK9 rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop CD1a (T6), polipeptyd o masie 49 kDa związany z beta2-mikroglobuliną wyrażaną na tymocytach korowych (silnie), komórkach Langerhansa, komórkach dendrytycznych i niektórych białaczkach i chłoniakach z komórek T.
Immunogen
Ludzkie tymocyty
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z R-fykoerytryną (PE) w optymalnych warunkach. Nieskoniugowane przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)