SAB4702137
Monoclonal Anti-CD3 PE-Cyanine7 produced in mouse
Synonim(y):
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
białko sprzężone
PE-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SK7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), (Non-human primates)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1