Kluczowe dokumenty
SAB4702133
Monoklonalny anty-CD3, oczyszczony, wyprodukowany u myszy
new
Synonim(y):
CD3E, T3E, TCRE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SK7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), (Non-human primates)
stężenie
1 mg/ml
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Opis ogólny
Kompleks CD3 ma kluczowe znaczenie w przekazywaniu sygnałów rozpoznania antygenu do cytoplazmy limfocytów T oraz w regulacji ekspresji kompleksu TCR na powierzchni komórki. Aktywacja komórek T poprzez receptor antygenu (TCR) obejmuje cytoplazmatyczne ogony podjednostek CD3: CD3 gamma, CD3 delta, CD3 epsilon i CD3 zeta. Te podjednostki CD3 są strukturalnie spokrewnionymi członkami superrodziny immunoglobulin kodowanych przez ściśle powiązane geny na ludzkim chromosomie 11. Składniki CD3 mają długie ogony cytoplazmatyczne, które łączą się z cytoplazmatycznymi cząsteczkami transdukcji sygnału. To powiązanie jest pośredniczone przynajmniej częściowo przez podwójny motyw oparty na tyrozynie obecny w pojedynczej kopii w podjednostkach CD3. CD3 może odgrywać rolę w indukowanym przez TCR zatrzymaniu wzrostu, przeżyciu i proliferacji komórek. Antygen CD3 jest obecny na 68-82% normalnych limfocytów krwi obwodowej, 65-85% tymocytów i komórek Purkynje w móżdżku. Nigdy nie ulega ekspresji na komórkach B lub NK. Zmniejszony odsetek limfocytów T można zaobserwować w niektórych chorobach autoimmunologicznych.
Specyficzność
mysie przeciwciało monoklonalne SK7 rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop antygenu CD3 na dojrzałych ludzkich limfocytach T. Przeciwciało to reaguje z łańcuchem epsilon kompleksu CD3. Przeciwciała monoklonalne SK7 i UCHT1 rozpoznają nakładające się epitopy.
Immunogen
Ludzkie tymocyty
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa białka A.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)