Kluczowe dokumenty
SAB4702102
Monoclonal Anti-MAP2, purified produced in mouse
new
Synonim(y):
MAP-2, Microtubule-associated protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MT-08, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), ( Mouse), pig
stężenie
1 mg/ml
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2(4133)
Opis ogólny
MAP2a and 2b (270 kDa) being found mostly in dendrites, stabilize microtubules (shift the reaction kinetics in addition of new subunits and microtubule growth) and participate in determining the structure of different parts of vertebrate nerve cells.
Specyficzność
The antibody MT-08 recognizes an epitope (aa 1375-1395) located in central domain of molecule Microtubule Associated Protein 2ab (MAP2ab), an intracellular antigen.
Immunogen
Microtubule protein (bovine brain) enriched for kinesin
Postać fizyczna
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified by protein-A affinity chromatography.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8°C. Do not freeze.
Inne uwagi
The antibody solution should be gently mixed before use.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)