SAB4702067
Monoclonal Anti-CD138 APC produced in mouse
Synonim(y):
SDC, SYND1, syndecan 1
About This Item
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MI15, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), ( Non-human primates), rat
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDC1(6382)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1