Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4702066
Monoklonalny anty-CD138 PE wytwarzany u myszy
new
Synonim(y):
SDC, SYND1, syndekan 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MI15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, ( Non-human primates), ( Human)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDC1(6382)
Opis ogólny
CD138 (syndekan 1) jest przezbłonowym proteoglikanem, który może wiązać różne cytokiny i modulować ich aktywność, a także aktywność składników macierzy zewnątrzkomórkowej i wpływać na wiele procesów rozwojowych. CD138 ulega ekspresji głównie w różnicujących się keratynocytach i jest przejściowo regulowany w górę we wszystkich warstwach naskórka po uszkodzeniu tkanki. Wykazuje również wysoką ekspresję na komórkach plazmatycznych i może być wykryty nawet na fibroblastach, komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórkach śródbłonka. Regulacja w górę i w dół CD138 na powierzchni komórek często koreluje z uzyskaniem cech nowotworowych. Poziomy rozpuszczalnego sCD138 w surowicy są wykorzystywane jako czynnik prognostyczny kancerogenezy.
Specyficzność
Mysie przeciwciało monoklonalne MI15 rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop CD138 (syndekan 1), proteoglikanu siarczanu heparanu o masie 65-70 kDa ulegającego ekspresji głównie w naskórku i komórkach plazmatycznych, ale także w limfocytach stymulowanych czynnikiem wzrostu.
Immunogen
Mieszanina linii komórkowych szpiczaka ludzkiego U266 i XG-1
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z R-fykoerytryną (PE) w optymalnych warunkach. Nieskoniugowane przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)