SAB4702058
Monoclonal Anti-CD45 APC-Cyanine7 produced in mouse
Synonim(y):
B220, GP180, LCA, LY5, T200, TPC
About This Item
białko sprzężone
APC-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-28, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1