Kluczowe dokumenty
SAB4702053
Monoklonalny anty-CD7 PE-Cyanine7 wytwarzany u myszy
new
Synonim(y):
GP40, LEU-9, TLA, TP41
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
PE-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-186, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD7(924)
Opis ogólny
CD7, znany również jako gp40, jest członkiem nadrodziny immunoglobulin występujących na limfocytach T, komórkach NK, tymocytach, progenitorach hematopoetycznych i monocytach (słabo). CD7 ulega również ekspresji w ostrej białaczce limfocytowej (ALL). Sieciowanie CD7 indukuje przepływ wapnia w limfocytach T, prawdopodobnie w wyniku asocjacji domeny cytoplazmatycznej z kinazą PI3. Współstymulacja CD7 może indukować wydzielanie cytokin i modulować adhezję komórkową. Ligand CD7, białko K12 wydzielane przez komórki nabłonkowe, jest wytwarzany w grasicy w celu regulacji sygnalizacji tymocytów i uwalniania cytokin. W komórkach śródbłonka mikronaczyniowego płuc CD7 służy jako receptor IgM Fc. Ekspresja CD7 jest ważnym markerem stosowanym w diagnostyce białaczki.
Specyficzność
Przeciwciało MEM-186 reaguje z zewnątrzkomórkowym epitopem CD7, transbłonową glikoproteiną typu I o masie cząsteczkowej 40 kD, ulegającą ekspresji na limfocytach T krwi obwodowej, komórkach NK, progenitorach hematopoetycznych, monocytach (słabo), a także na ostrej białaczce limfocytowej.
Immunogen
Linia komórkowa ludzkiej ostrej białaczki szpikowej KG-1.
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z aktywowanym barwnikiem tandemowym R-fykoerytryna-cyjanina 7 (PE-Cy7) w optymalnych warunkach, a niesprzężone przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)