Kluczowe dokumenty
SAB4702025
Monoklonalny anty-EGFR PE wytwarzany u myszy
new
Synonim(y):
EGF-R, ERBB1, Her1, NISBD2, PIG61
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EGFR1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
horse, ( Human)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Onkoproteina EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu), znana również jako HER1 / ErbB1, jest członkiem rodziny ErbB receptorowych kinaz tyrozynowych na powierzchni komórki. Ta transbłonowa glikoproteina o masie 170 kDa jest często związana z kancerogenezą, chociaż jej stan aktywacji jest kontrolowany na różnych poziomach, w tym na etapach przemieszczania się i degradacji. Wiązanie ligandów specyficznych dla receptora z ektodomeną EGFR skutkuje tworzeniem homodimerycznych lub heterodimerycznych kompleksów aktywnych kinazowo, do których HER2 / ErbB2 jest rekrutowany jako preferowany partner. Kolejne kaskady sygnałowe, takie jak szlaki RAS/MAPK i PI3K/AKT, prowadzą do proliferacji komórek i odpowiedzi na przeżycie.
Specyficzność
Mysie przeciwciało monoklonalne EGFR1 reaguje z zewnątrzkomórkową domeną ludzkiej kinazy białkowej EGFR (ErbB1 / HER1); epitop w obrębie aminokwasów 6-273.
Immunogen
Linia ludzkiego raka naskórka A431
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z R-fykoerytryną (PE) w optymalnych warunkach. Nieskoniugowane przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)