SAB4702010
Monoklonalna biotyna przeciw albuminie wytwarzana u myszy
Synonim(y):
HSA, SA
About This Item
białko sprzężone
biotin conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AL-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/ml
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALB(213)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)