SAB4702009
Monoclonal Anti-CD73 PE produced in mouse
Synonim(y):
CALJA, E5NT, NT5E, NTE, ecto-5´nucleotidase
About This Item
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AD2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Non-human primates), human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NT5E(4907)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)