Kluczowe dokumenty
SAB4702006
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 FITC produced in mouse
new
Synonim(y):
CK19, CYK19, K19, K1CS, KRT19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
FITC conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A53-B/A2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/ml
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT19(3880)
Opis ogólny
Cytokeratins are a subfamily of intermediate filaments and characterized by remarkable biochemical diversity. They are represented in epithelial tissues by at least 20 different polypeptides, molecular weight between 40 kDa and 68 kDa. The individual cytokeratin polypeptides are designated 1 to 20 and divided into the type I (acidic cytokeratins 9-20) and type II (basic to neutral cytokeratins 1-8) families.
Specyficzność
The mouse monoclonal antibody A53-B/A2 recognizes the rod domain of cytokeratin 19 (40 kDa), an intracellular antigen constituting intermmediate cytoskeleton filaments. Cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes; it is often co-expressed with cytokeratin 7.
Immunogen
MCF-7 human breast adenocarcinoma cell line
Postać fizyczna
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified antibody is conjugated with fluorescein isothiocyanate (FITC) under optimum conditions and unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Inne uwagi
The antibody solution should be gently mixed before use.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1