SAB4702005
Monoclonal Anti-c-Myc tag Biotin produced in mouse
Synonim(y):
MRTL, MYCC, bHLH
About This Item
białko sprzężone
biotin conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9E10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
( Human), (Tagged fusion proteins in all species)
stężenie
1 mg/ml
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYC(4609)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1