Kluczowe dokumenty
SAB4701100
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD162-APC antibody produced in mouse
clone TC2
Synonim(y):
CLA, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL-1, SELPLG, Selectin P ligand
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TC2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_003006.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELPLG(6404)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody TC2 reacts with CD162, a 220 kDa type I integral membrane protein expressed as disulfide-linked homodimer (sialomucin family). CD162 is present on the most peripheral blood T lymphocytes, monocytes, granulocytes; it is also expressed on a subpopulation of B lymphocytes and CD34+ bone marrow cells.
Immunogen
Human thymocytes
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)