Kluczowe dokumenty
SAB4701091
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD263-APCwytwarzane u myszy
clone TRAIL-R3-02
Synonim(y):
DcR1, Receptor TRAIL 3, Receptor wabika 1, TNFRSF10C, TRAIL-R3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRAIL-R3-02, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_003841.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało TRAIL-R3-02 reaguje z TRAIL-R3, zewnątrzkomórkowym białkiem błonowym zakotwiczonym w GPI o masie 35 kDa, wyrażanym głównie na neutrofilach.
Immunogen
TRAIL-R3 (aa 1-280) - białko fuzyjne hIgGhc
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)