Key Documents
SAB4701083
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vimentin-APC antibody produced in mouse
clone VI-RE/1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VI-RE/1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 3 μg/mL
nr dostępu
NM_003380.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Opis ogólny
The antibody VI-RE/1 reacts with human vimentin, a 57 kDa intermediate filament protein expressed on a wide variety of mesenchymal and mesodermal cell types.
Immunogen
Bacterially expressed full-length human vimentin
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2