Key Documents
SAB4701078
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD7-APC antibody produced in mouse
clone 124-1D1
Synonim(y):
GP40, LEU-9, TLA, TP41
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
124-1D1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_006137
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD7(924)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 124-1D1 recognizes CD7, a 40 kD type I transmembrane glycoprotein expressed on peripheral blood T lymphocytes, NK-cells, hematopoietic progenitors, monocytes (weakly) and also on acute lymphocytic leukemia.
Immunogen
not available
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2