Kluczowe dokumenty
SAB4701059
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD222wytwarzane u myszy
clone MEM-240
Synonim(y):
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-240, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
P11717
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF2R(3482)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-238 rozpoznaje epitop między aminokwasami 698-1262 CD222 (receptora IGF2), wszechobecnie wyrażanego 250 kDa wielofunkcyjnego białka transmembranowego typu I. Większość CD222 znajduje się w późnym przedziale endosomalnym/prelysosomalnym, 5-10% w błonie plazmatycznej, a skrócona (220 kDa) forma CD222 jest obecna w surowicy ludzkiej i bydlęcej.
Immunogen
Rekombinowany wirus Vaccinia kodujący CD222.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)