Kluczowe dokumenty
SAB4701047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IFNgamma antibody produced in mouse
clone NIB42
Synonim(y):
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
klon:
NIB42, monoclonal
metody:
ELISA: suitable
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NIB42, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
nr dostępu
NM_000619.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNG(3458)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody NIB42 recognizes IFN-gamma, a 16-25 kDa cytokine produced by activated Th1 cells and NK cells. Binds both glycosylated and non-glycosylated protein.
Immunogen
Recombinant human interferon gamma
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)