Kluczowe dokumenty
SAB4701045
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLIC5 antibody produced in mouse
clone CLIC5-02
Synonim(y):
DFNB102, DFNB103, MST130, MSTP130
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CLIC5-02, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NP_001107558
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLIC5(53405)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody CLIC5-02 recognizes CLIC5a, a 32 kDa protein which is component of actin complexes. Crossreactivity with CLIC5b was not determined.
Immunogen
KLH-conjugated peptide corresponding to the amino acids 160-173 of human CLIC5a
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.