Key Documents
SAB4701041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFalpha antibody produced in mouse
clone MAb1
Synonim(y):
DIF, TNFA, TNLG1F
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAb1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
BC028148
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody MAb1 recognizes human 17-26 kDa cytokine TNF-alpha (tumor necrosis factor alpha).
Immunogen
Recombinant human TNF-alpha
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.