Key Documents
SAB4701040
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone Bu20a
Synonim(y):
5-bromodeoxyuridine
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Bu20a, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
The antibody Bu20a reacts specifically with BrdU incorporated into DNA during S-phase of a cell cycle. It is useful for detecting proliferating cells by flow cytometry or immunohistochemistry staining.
Immunogen
Bromodeoxyuridine conjugated to BSA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jan-Bernd Stukenborg et al.
Journal of andrology, 29(3), 312-329 (2007-11-30)
Isolation and culture of spermatogonial stem cells (SSCs) has become an approach to study the milieu and the factors controlling their expansion and differentiation. Traditional conventional cell culture does not mimic the complex situation in the seminiferous epithelium providing a