Kluczowe dokumenty
SAB4701038
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Actin (muscle) antibody produced in mouse
clone HHF35
Synonim(y):
Muscle specific actin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HHF35, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, nonhuman primates, cat, rat, dog
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody HHF35 recognizes muscle-specific alpha and gamma actin (42 kDa) in various species. This antibody stains skeletal, smooth and myocardial cells as well as myoepithelial cells and pericytes of small vessels. It is a widely used marker of muscle and muscle-derived cells.
Immunogen
SDS extracted protein fraction of human myocardium
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.