Kluczowe dokumenty
SAB4701018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRP antibody produced in mouse
clone C7
Synonim(y):
C-Reactive Protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
nr dostępu
ENST00000368112
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRP(1401)
Opis ogólny
The antibody C7 recognizes human CRP, an 117 kDa acute phase protein; it recognizes antigen both in the presence and in the absence (samples containing EDTA) of Ca2+.
Immunogen
Purified human CRP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)