Kluczowe dokumenty
SAB4700945
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne przeciwko cytokeratynie8 wytwarzane u myszy
clone C-43
Synonim(y):
CK-8, CK8, CYK8, K8, KRT8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-43, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig, bovine, rabbit, sheep
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
BC000654
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
Opis ogólny
Przeciwciało C-43 reaguje z cytokeratyną 8 (52,5 kDa). Cytokeratyny należą do podrodziny filamentów pośrednich reprezentowanych w tkankach nabłonkowych.
Immunogen
Preparat cytoszkieletu z linii komórkowej ludzkiego raka szyjki macicy HeLa.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)