Kluczowe dokumenty
SAB4700938
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD117/cKit antibody produced in mouse
clone 104D2
Synonim(y):
PBT, SCFR, c-Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
104D2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, bovine, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 6 μg/mL
nr dostępu
P05532
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 104D2 detects extracellular part of CD117 / c-Kit protooncogen.
Immunogen
MOLM-1 megakaryocytic cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.