Kluczowe dokumenty
SAB4700918
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD101wytwarzane u myszy
clone BB27
Synonim(y):
EWI-101, IGSF2, V7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BB27, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
NM_001256106.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD101(9398)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne BB27 rozpoznaje CD101, homodimeryczne białko o masie 140 kDa związane dwusiarczkiem, ulegające ekspresji na aktywowanych limfocytach T i niektórych innych typach komórek, takich jak granulocyty i komórki linii monocytów/makrofagów.
Immunogen
Ludzki klon grasicy B12
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)