Kluczowe dokumenty
SAB4700896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr111) antibody produced in mouse
clone EM-55
Synonim(y):
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EM-55, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
P20963
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr111)
informacje o genach
human ... CD247(919)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody EM-55 recognizes phosphorylated tyrosine 111 of CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
Immunogen
BP1 (pTyr111/123) - KLH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)