Kluczowe dokumenty
SAB4700888
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDIT4L antibody produced in mouse
clone DDIT-03
Synonim(y):
DDIT4L, REDD2, Rtp801L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DDIT-03, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_145244.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDIT4L(115265)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody DDIT-03 recognizes DDIT4L / REDD2 protein, which belongs to stress-induced proteins involved in mediation of cell death.
Immunogen
N-terminal recombinant fragment of human DDIT4L (amino acids 2-98)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.