Key Documents
SAB4700837
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45R0 antibody produced in mouse
clone UCHL1
Synonim(y):
PTPRCR, T200R0
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UCHL1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NP_002829.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
The antibody UCHL1 recognizes CD45R0, a 180 kDa low molecular weight isoform of the leukocyte common antigen (LCA). The antigen is expressed on a subset of memory/activated T cells and on cortical thymocytes.
The previously assigned protein identifier X6R433 has been merged into P08575. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Human IL-2 dependent T cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.