SAB4700801
Monoclonal Anti-CD170 antibody produced in mouse
clone 1A5
Synonim(y):
CD33L2, OB-BP2, OBBP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NP_003821.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC5(8778)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna