Kluczowe dokumenty
SAB4700798
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD134 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT35
Synonim(y):
ACT35, IMD16, OX40, TNFRSF4, TXGP1L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
FACS
klon:
Ber-ACT35, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
nonhuman primates, human
citations:
4
metody:
flow cytometry: 6 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ber-ACT35, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 6 μg/mL
nr dostępu
NG_046896.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF4(7293)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody Ber-ACT35 (also known as ACT35) recognizes CD134 (TNFRSF4, OX40), an approximately 50 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on activated T cells.
Immunogen
HTLV 1-transformed HUT-102 cells
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna-Maria Globig et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 11(1), 1-12 (2020-07-18)
The pathogenesis of chronic inflammatory bowel diseases (Crohn's disease [CD] and ulcerative colitis) involves dysregulated TH1 and TH17 cell responses, which can be targeted therapeutically by the monoclonal antibody Ustekinumab directed against the joint p40 subunit of IL-12 and IL-23.
Victoria A Brentville et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 8(1) (2020-06-21)
Stress-induced post-translational modifications occur during autophagy and can result in generation of new epitopes and immune recognition. One such modification is the conversion of arginine to citrulline by peptidylarginine deiminase enzymes. We used Human leukocyte antigen (HLA) transgenic mouse models