Kluczowe dokumenty
SAB4700796
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD151 antibody produced in mouse
clone 50-6
Synonim(y):
GP27, MER2, PETA-3, RAPH blood group, SFA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
50-6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC001374
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD151(977)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody CD151 recognizes CD151 (also known as PETA-3), a 29 kDa transmembrane protein of tetraspanin family, expressed in many cell types.
Immunogen
Human epidermoid carcinoma cell line Hep-3
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.