Kluczowe dokumenty
SAB4700787
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD157 antibody produced in mouse
clone SY11B5
Synonim(y):
BST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SY11B5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
BC012095
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BST1(683)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody SY11B5 recognizes CD157, an approximately 45 kDa GPI-anchored protein expressed mainly on monocytes, macrophages, granulocytes and bone marrow stromal cells.
Immunogen
Human CD157
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.