SAB4700774
Monoclonal Anti-Acrosin antibody produced in mouse
clone ACR-2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ACR-2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
porcine
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
pig ... Acr(397098)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści