Key Documents
SAB4700734
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD8a antibody produced in mouse
clone OX-8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
stężenie
1 mg/mL
metody
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Cd8a(24930)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody OX-8 recognizes the hinge-like membrane-proximal domain of rat CD8a (32-34 kDa; alpha chain of the CD8 antigen).
Immunogen
High Mw glycoproteins from rat thymocytes
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.