Kluczowe dokumenty
SAB4700664
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR1 antibody produced in rat
clone MEM-267, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HLA-DR1 (empty)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-267, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DRA(3122)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-267 wiąże się specyficznie z pustą, ale nie z peptydową formą HLA-DR1. DR jest izotypem ludzkich cząsteczek MHC klasy II wyrażanych na komórkach prezentujących antygen (APC; komórki dendrytyczne, limfocyty B, monocyty, makrofagi).
Immunogen
Oczyszczony, nierozpuszczalny łańcuch beta DR1 (DRB1*0101) wyrażony w ciałkach inkluzyjnych E. coli
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenie robocze do immunoblottingu wynosi 1-5 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określone przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)