Kluczowe dokumenty
SAB4700616
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD177-PE antibody produced in mouse
clone MEM-166, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-166, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD177(57126)
Opis ogólny
The antibody MEM-166 reacts with CD177 (Neutrophil specific antigen 1), a 60 kDa GPI-linked cell surface glycoprotein of uPAR family, expressed on granulocytes and in bone marrow early erythroblasts, megakaryocytes, promyelocytes and myelocytes.
Immunogen
Human granulocytes
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)