SAB4700591
Monoclonal Anti-CD62L, low endotoxin antibody produced in rat
clone MEL-14, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-L-selectin, Anti-Sell
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEL-14, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sell(20343)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie