Kluczowe dokumenty
SAB4700572
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD54 low endotoxin antibody produced in rat
clone YN1/1.7.4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Icam1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
YN1/1.7.4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Icam1(15894)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne YN1/1.7.4 reaguje z CD54 (ICAM-1), transmembranową glikoproteiną typu I o masie 85-110 kDa wyrażaną na aktywowanych komórkach śródbłonka, limfocytach T, limfocytach B, monocytach, makrofagach, granulocytach i komórkach dendrytycznych; ekspresja CD54 jest zwiększona przez aktywację.
Immunogen
Komórki NS-1 myszy
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem wolnym od azydków, pH 7,4; filtr 0,2 um sterylizowany. Poziom endotoksyny jest niższy niż 10 EU/mg białka, zgodnie z testem LAL.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhengyu Ma et al.
PLoS biology, 6(2), e43-e43 (2008-02-29)
At the interface between T cell and antigen-presenting cell (APC), peptide antigen presented by MHC (pMHC) binds to the T cell receptor (TCR) and initiates signaling. The mechanism of TCR signal initiation, or triggering, remains unclear. An interesting aspect of