SAB4700537
Monoclonal Anti-CD263-PE antibody produced in mouse
clone TRAIL-R3-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TNFRSF10C, Anti-TRAIL-R3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRAIL-R3-02, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF10C(8794)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)